Tisk…
5-Formyl-4-methylthiophene-2-boronic acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: (5-Formyl-4-methylthiophen-2-yl)boronic acid
H25947.06 H25947.03
H25947.06EA 7690 CZK
H25947.06 H25947.03
5-Formyl-4-methylthiophene-2-boronic acid 97%
5-Formyl-4-methylthiophene-2-boronic acid
Purity: 97% CAS No.: 352530-25-7 Molecular Formula: C6H7BO3S Formula Weight: 169.95 Melting Point: 118-120° MDL No.: MFCD03093890
Vzorec: C₆H₇BO₃S
MW: 169,95 g/mol
Bod tání: 118…120 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03093890
CAS číslo: 352530-25-7