Tisk…
Albendazole ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H25925.09 H25925.18 H25925.22
H25925.09EA 2970 CZK
H25925.09 H25925.18 H25925.22
Albendazole ≥98%
Albendazole
Purity: 98+% CAS No.: 54965-21-8 Molecular Formula: C12H15N3O2S Formula Weight: 265.34 Melting Point: 208-210° MDL No.: MFCD00083232
Vzorec: C₁₂H₁₅N₃O₂S
Bod tání: 208…210 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00083232
CAS číslo: 54965-21-8
EINECS: 259-414-7
Merck Index: 14,210