Tisk…
3-Amino-4-phenyl-1H-pyrazole 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Phenyl-1H-pyrazol-3-amine
H25895.06 H25895.03
H25895.06EA 4910 CZK
H25895.06 H25895.03
3-Amino-4-phenyl-1H-pyrazole 95%
3-Amino-4-phenyl-1H-pyrazole
Purity: 95% CAS No.: 5591-70-8 Molecular Formula: C9H9N3 Formula Weight: 159.19 Melting Point: 170-173° MDL No.: MFCD01693715
Vzorec: C₉H₉N₃
MW: 159,19 g/mol
Bod tání: 170…173 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01693715
CAS číslo: 5591-70-8