Tisk…
Chlorodi(1-naphthyl)phosphine 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H25893.06 H25893.03
H25893.06EA 16540 CZK
H25893.06 H25893.03
Chlorodi(1-naphthyl)phosphine 95%
Chlorodi(1-naphthyl)phosphine
Purity: 95% CAS No.: 36042-99-6 Molecular Formula: C20H14ClP Formula Weight: 320.76 Melting Point: 154-157° Boiling Point: 227-229°/0.6mm UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD09753469
Vzorec: C₂₀H₁₄ClP
MW: 320.76 g/mol
Bod varu: 227…229 °C (0.6 mmHg)
Bod tání: 154…157 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09753469
CAS číslo: 36042-99-6
UN: 3261
ADR: 8 II