Tisk…
(S)-2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H25854.MD H25854.03
H25854.MDEA 1280 CZK
H25854.MD H25854.03
(S)-2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine 95%
(S)-2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine
Purity: 95% CAS No.: 119580-41-5 Molecular Formula: C5H8F3N Formula Weight: 139.12 Flash Point: 26°(79°F) Melting Point: 27-31° Boiling Point: 110-112° Optical Rotation: +10° (c=1 in methanol) UN No.: UN2925 MDL No.: MFCD03093766
Vzorec: C₅H₈F₃N
MW: 139,12 g/mol
Bod varu: 110…112 °C
Bod tání: 27…31 °C
Bod vzplanutí: 26 °C (79 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03093766
CAS číslo: 119580-41-5
UN: 2925
ADR: 4.1,III