2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1-Aza-2-(trifluoromethyl)cyclopentane, 2-(Trifluoromethyl)tetrahydropyrrole
H25852.MD
H25852.03
H25852.MDEA
2660
CZK
H25852.MD
H25852.03
2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine 95%
2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine
Purity: 95%
CAS No.: 109074-67-1
Molecular Formula: C5H8F3N
Formula Weight: 139.12
Flash Point: 26°(78°F)
Refractive Index: 1.379
Boiling Point: 110-112°
UN No.: UN2733
MDL No.: MFCD02663405
Vzorec:
C₅H₈F₃N MW: 139.12 g/mol Bod varu: 110…112 °C Hustota: 1.21 Bod vzplanutí: 26 °C (78 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02663405 CAS číslo: 109074-67-1 UN: 2733 ADR: 3 III |