3-(Trifluoromethyl)piperidine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
(±)-3-(Trifluoromethyl)piperidine
H25851.03
H25851.MD
H25851.03EA
5220
CZK
H25851.03
H25851.MD
3-(Trifluoromethyl)piperidine 97%
3-(Trifluoromethyl)piperidine
Purity: 97%
CAS No.: 768-31-0
Molecular Formula: C6H10F3N
Formula Weight: 153.15
Flash Point: 28°(83°F)
Refractive Index: 1.3930
Odour: Amine-like
Boiling Point: 128-130°
UN No.: UN2733
MDL No.: MFCD02183561
Vzorec:
C₆H₁₀F₃N MW: 153,15 g/mol Bod varu: 128…130 °C Hustota: 1,16 Bod vzplanutí: 28 °C (83 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02183561 CAS číslo: 768-31-0 UN: 2733 ADR: 3,III |