Tisk…
4-n-Propylpiperidine 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Propylpiperidine
H25848.MD H25848.03
H25848.MDEA 1980 CZK
H25848.MD H25848.03
4-n-Propylpiperidine 95%
4-n-Propylpiperidine
Purity: 95% CAS No.: 22398-09-0 Molecular Formula: C8H17N Formula Weight: 127.23 Flash Point: 48°(118°F) Refractive Index: 1.4530 Odour: Amine-like Boiling Point: 178-180° UN No.: UN2733 MDL No.: MFCD00023151
Vzorec: C₈H₁₇N
MW: 127,23 g/mol
Bod varu: 178…180 °C
Hustota: 0,864
Bod vzplanutí: 48 °C (118 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00023151
CAS číslo: 22398-09-0
EINECS: 244-956-9
UN: 2733
ADR: 3,III