Tisk…
3-Methylthiopropylamine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Aminopropyl Methyl Sulphide, 3-Methylmercaptopropylamine
H25846.06 H25846.03
H25846.06EA 5500 CZK
H25846.06 H25846.03
3-Methylthiopropylamine 97%
3-Methylthiopropylamine
Purity: 97% CAS No.: 4104-45-4 Molecular Formula: C4H11NS Formula Weight: 105.20 Flash Point: 62°(144°F) Refractive Index: 1.4940 Odour: Stench Boiling Point: 169° UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD00041898
Vzorec: C₄H₁₁NS
Bod varu: 169 °C
Hustota: 0,938
Bod vzplanutí: 62 °C (144 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041898
CAS číslo: 4104-45-4
EINECS: 223-875-2
UN: 2735
ADR: 8,III