Azetidin-3-ol hydrochloride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H25842.06
H25842.03
H25842.06EA
4670
CZK
H25842.06
H25842.03
Azetidin-3-ol hydrochloride 97%
Azetidin-3-ol hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 18621-18-6
Molecular Formula: C3H7NO.HCl
Formula Weight: 109.56
Melting Point: 85-90°
MDL No.: MFCD02683887
Vzorec:
C₃H₈ClNO Bod tání: 85…90 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02683887 CAS číslo: 18621-18-6 |