(R)-(+)-2,2'-Diamino-1,1'-binaphthalene 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H25785.03
H25785.MD
H25785.03EA
5220
CZK
H25785.03
H25785.MD
(R)-(+)-2,2'-Diamino-1,1'-binaphthalene 97%
(R)-(+)-2,2'-Diamino-1,1'-binaphthalene
Purity: 97%
CAS No.: 18741-85-0
Molecular Formula: C20H16N2
Formula Weight: 284.36
Melting Point: 242-243°
Beilstein Reference: 5279621
Optical Rotation: +150° (c=1 in pyridine)
MDL No.: MFCD00145204
Vzorec:
C₂₀H₁₆N₂ Bod tání: 242…243 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00145204 CAS číslo: 18741-85-0 |