Tisk…
Ethyl-5-phenoxycarbonylamino-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
H25763.03 H25763.MD
H25763.03EA 5220 CZK
H25763.03 H25763.MD
Ethyl-5-phenoxycarbonylamino-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylate ≥98%
Ethyl-5-phenoxycarbonylamino-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylate
Purity: 98+% CAS No.: 2037-81-2 Molecular Formula: C12H11N3O4S Formula Weight: 293.30 Melting Point: 153-155° MDL No.: MFCD00100230
Vzorec: C₁₂H₁₁N₃O₄S
Bod tání: 153…155 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00100230
CAS číslo: 2037-81-2