4-Fluoropiperidine hydrochloride 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H25755.03
H25755.MD
H25755.03EA
10850
CZK
H25755.03
H25755.MD
4-Fluoropiperidine hydrochloride 95%
4-Fluoropiperidine hydrochloride
Purity: 95%
CAS No.: 57395-89-8
Molecular Formula: C5H10FN.HCl
Formula Weight: 139.60
Melting Point: 161-163°
MDL No.: MFCD03452786
Vzorec:
C₅H₁₁ClFN Bod tání: 161…163 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03452786 CAS číslo: 57395-89-8 |