3,3-Difluoroazetidine hydrochloride 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H25751.03
H25751.MD
H25751.03EA
16300
CZK
H25751.03
H25751.MD
3,3-Difluoroazetidine hydrochloride 95%
3,3-Difluoroazetidine hydrochloride
Purity: 95%
CAS No.: 288315-03-7
Molecular Formula: C3H5F2N.HCl
Formula Weight: 129.54
Melting Point: 138-140°
MDL No.: MFCD05663714
Vzorec:
C₃H₆ClF₂N Bod tání: 138…140 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD05663714 CAS číslo: 288315-03-7 |