Methyl (4-fluorobenzoyl)acetate 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
B25546.03
B25546.09
B25546.03EA
1260
CZK
B25546.03
B25546.09
Methyl (4-fluorobenzoyl)acetate 95%
Methyl (4-fluorobenzoyl)acetate
Purity: 95%
CAS No.: 63131-29-3
Molecular Formula: C10H9FO3
Formula Weight: 196.18
Flash Point:
Vzorec:
C₁₀H₉FO₃ MW: 196,18 g/mol Bod varu: 91 °C (5 mmHg) Hustota: 1,228 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000355 CAS číslo: 63131-29-3 EINECS: 263-889-6 |