Tisk…
4'-(4-Methylphenyl)-2,2':6',2''-terpyridine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(p-Tolyl)-2,2:6,2-terpyridine
B25509.02 B25509.77
B25509.02EA 4770 CZK
B25509.02 B25509.77
4'-(4-Methylphenyl)-2,2':6',2''-terpyridine 98%
4'-(4-Methylphenyl)-2,2':6',2''-terpyridine
Purity: 98% CAS No.: 89972-77-0 Molecular Formula: C22H17N3 Formula Weight: 323.40 Melting Point: 167-170° MDL No.: MFCD06796977
Vzorec: C₂₂H₁₇N₃
MW: 323,40 g/mol
Bod tání: 167…170 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06796977
CAS číslo: 89972-77-0