Tisk…
4'-(4-Methoxyphenyl)-2,2':6',2''-terpyridine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B25486.02 B25486.77
B25486.02EA 2180 CZK
B25486.02 B25486.77
4'-(4-Methoxyphenyl)-2,2':6',2''-terpyridine 98%
4'-(4-Methoxyphenyl)-2,2':6',2''-terpyridine
Purity: 98% CAS No.: 13104-56-8 Molecular Formula: C22H17N3O Formula Weight: 339.40 Melting Point: 161-163° MDL No.: MFCD06796987
Vzorec: C₂₂H₁₇N₃O
Bod tání: 161…163 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06796987
CAS číslo: 13104-56-8