Tisk…
2,5-Hexanediol mixture of isomers 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B25470.09 B25470.18
B25470.09EA 2410 CZK
B25470.09 B25470.18
2,5-Hexanediol mixture of isomers 98%
2,5-Hexanediol
Purity: 98% CAS No.: 2935-44-6 Molecular Formula: C6H14O2 Formula Weight: 118.18 Flash Point: 101°(215°F) Refractive Index: 1.4470 Boiling Point: 216-218° MDL No.: MFCD00004557
Vzorec: C₆H₁₄O₂
Bod varu: 216…218 °C
Hustota: 0,961
Bod vzplanutí: 101 °C (215 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004557
CAS číslo: 2935-44-6
EINECS: 220-910-3