Tisk…
2-Bromo-4-nitrophenetole 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Bromo-4-ethoxynitrobenzene
B25433.22 B25433.06
B25433.22EA 0 CZK
B25433.22 B25433.06
2-Bromo-4-nitrophenetole 99%
2-Bromo-4-nitrophenetole
Purity: 99% CAS No.: 58244-42-1 Molecular Formula: C8H8BrNO3 Formula Weight: 246.06 Melting Point: 94-98° MDL No.: MFCD12547883
Vzorec: C₈H₈BrNO₃
MW: 246,06 g/mol
Bod tání: 94…98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12547883
CAS číslo: 58244-42-1