Tisk…
Cyclobutylamine hydrochloride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B25400.14 B25400.06
B25400.14EA 9990 CZK
B25400.14 B25400.06
Cyclobutylamine hydrochloride 97%
Cyclobutylamine hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 6291-01-6 Molecular Formula: C4H9N.HCl Formula Weight: 107.58 Melting Point: 180-183° MDL No.: MFCD00034953
Vzorec: C₄H₉N·HCl
Bod tání: 180…183 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00034953
CAS číslo: 6291-01-6
EINECS: 228-540-4