Tisk…
2-Methylpropane-2-sulphinamide 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
B25385.03 B25385.06
B25385.03EA 1510 CZK
B25385.03 B25385.06
2-Methylpropane-2-sulphinamide 97%
2-Methylpropane-2-sulphinamide
Purity: 97% CAS No.: 146374-27-8 Molecular Formula: (CH3)3CS(O)NH2 Formula Weight: 121.20 Melting Point: 97-101° MDL No.: MFCD05861480
Vzorec: C₄H₁₁NOS
Bod tání: 97…101 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01863616
CAS číslo: 146374-27-8