Ethyl-4-pyrazolecarboxylate 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
ethyl 1H-pyrazole-4-carboxylate, Ethyl 4-pyrazolecarboxylate
B25351.06
B25351.14
B25351.06EA
4740
CZK
B25351.06
B25351.14
Ethyl-4-pyrazolecarboxylate 98%
Ethyl-4-pyrazolecarboxylate
Purity: 98%
CAS No.: 37622-90-5
Molecular Formula: C6H8N2O2
Formula Weight: 140.14
Melting Point: 75-80°
Boiling Point: 138-140°/3mm
MDL No.: MFCD00010844
Vzorec:
C₆H₈N₂O₂ MW: 140,14 g/mol Bod varu: 138…140 °C (3 mmHg) Bod tání: 75…80 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010844 CAS číslo: 37622-90-5 |