Tisk…
2-Phenylbenzimidazole-5-sulphonic acid monohydrate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B25307.06 B25307.14
B25307.06EA 1110 CZK
B25307.06 B25307.14
2-Phenylbenzimidazole-5-sulphonic acid monohydrate 98%
2-Phenylbenzimidazole-5-sulphonic acid monohydrate
Purity: 98% CAS No.: 27503-81-7 Molecular Formula: C13H10N2O3S.H2O Formula Weight: 292.32 (274.30anhy) Melting Point: 300° Beilstein Reference: 922664 MDL No.: MFCD00150559
Vzorec: C₁₃H₁₀N₂O₃S·H₂O
MW: 292.32 g/mol (274.30 anhy)
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150559
CAS číslo: 27503-81-7
EINECS: 248-502-0