Tisk…
Chlorpheniramine maleate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B25238.14 B25238.06
B25238.14EA 2940 CZK
B25238.14 B25238.06
Chlorpheniramine maleate 99%
Chlorpheniramine maleate
Purity: 99% CAS No.: 113-92-8 Molecular Formula: C20H23ClN2O4 Formula Weight: 390.86 Melting Point: 130-135° MDL No.: MFCD00069225
Vzorec: C₁₆H₁₉ClN₂
Bod tání: 130…135 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00069225
CAS číslo: 113-92-8
EINECS: 204-037-5