Ethyl-4-phenylpyrrole-3-carboxylate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B24877.03
B24877.06
B24877.14
B24877.03EA
1590
CZK
B24877.03
B24877.06
B24877.14
Ethyl-4-phenylpyrrole-3-carboxylate 97%
Ethyl-4-phenylpyrrole-3-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 64276-62-6
Molecular Formula: C13H13NO2
Formula Weight: 215.25
Melting Point: 126-128°
MDL No.: MFCD03931521
Vzorec:
C₁₃H₁₃NO₂ Bod tání: 126…128 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03931521 CAS číslo: 64276-62-6 |