Tisk…
Methyl-4-hydroxy-2-hexynoate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B24690.03 B24690.06
B24690.03EA 2200 CZK
B24690.03 B24690.06
Methyl-4-hydroxy-2-hexynoate 97%
Methyl-4-hydroxy-2-hexynoate
Purity: 97% CAS No.: 112780-04-8 Molecular Formula: C7H10O3 Formula Weight: 142.15 Refractive Index: 1.4620 MDL No.: MFCD04039770
Vzorec: C₇H₁₀O₃
MW: 142.15 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039770
CAS číslo: 112780-04-8