5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B24601.03
B24601.06
B24601.14
B24601.03EA
1040
CZK
B24601.03
B24601.06
B24601.14
5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine 99%
5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine
Purity: 99%
CAS No.: 1046-56-6
Molecular Formula: C20H14N4
Formula Weight: 310.36
Melting Point: 189-192°
Beilstein Reference: 542151
MDL No.: MFCD00006462
Vzorec:
C₂₀H₁₄N₄ Bod tání: 189…192 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006462 CAS číslo: 1046-56-6 EINECS: 213-878-7 |