Tisk…
4-Hydroxybenzoylacrylic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B24519.06 B24519.14
B24519.06EA 5150 CZK
B24519.06 B24519.14
4-Hydroxybenzoylacrylic acid 97%
4-Hydroxybenzoylacrylic acid
Purity: 97% CAS No.: 24849-48-7 Molecular Formula: C10H8O4 Formula Weight: 192.17 Melting Point: 197-198° MDL No.: MFCD00460607
Vzorec: C₁₀H₈O₄
Bod tání: 197…198 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00460607
CAS číslo: 24849-48-7