γ-Phenyl-γ-butyrolactone 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
B24364.06
B24364.14
B24364.06EA
1220
CZK
B24364.06
B24364.14
γ-Phenyl-γ-butyrolactone 97%
gamma-Phenyl-gamma-butyrolactone
Purity: 97%
CAS No.: 1008-76-0
Molecular Formula: C10H10O2
Formula Weight: 162.19
Flash Point:
Vzorec:
C₁₀H₁₀O₂ Bod varu: 305 °C Bod tání: 35…38 °C Hustota: 1,155 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005398 CAS číslo: 1008-76-0 EINECS: 213-761-0 |