Tisk…
2-Bromohexanoic acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: DL-2-Bromohexanoic acid
B24228.14 B24228.22
B24228.14EA 1140 CZK
B24228.14 B24228.22
2-Bromohexanoic acid 97%
2-Bromohexanoic acid
Purity: 97% CAS No.: 616-05-7 Molecular Formula: CH3(CH2)3CHBrCO2H Formula Weight: 195.06 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4720 Melting Point: 3-5° Boiling Point: 136-138°/18mm UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD00004218
Vzorec: C₆H₁₁BrO₂
MW: 195,06 g/mol
Bod varu: 136…138 °C (18 mmHg)
Bod tání: 3…5 °C
Hustota: 1,37
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004218
CAS číslo: 616-05-7
EINECS: 210-461-1
UN: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 14,1415