Tisk…
Nitrofurantoin 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-[(5-Nitrofurfurylidene)amino]hydantoin
B24079.14 B24079.22 B24079.36
B24079.14EA 1510 CZK
B24079.14 B24079.22 B24079.36
Nitrofurantoin 98%
Nitrofurantoin
Purity: 98% CAS No.: 67-20-9 Molecular Formula: C8H6N4O5 Formula Weight: 238.16 Melting Point: ca 265° dec. MDL No.: MFCD00003224
Vzorec: C₈H₆N₄O₅
MW: 238.16 g/mol
Bod tání: ∼ 265 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003224
CAS číslo: 67-20-9
EINECS: 200-646-5