Tisk…
Sodium 2,4-pentanedionate hydrate 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Sodium acetylacetonate hydrate
B24009.0B B24009.18 B24009.30
B24009.0BEA 17570 CZK
B24009.0B B24009.18 B24009.30
Sodium 2,4-pentanedionate hydrate 95%
Sodium 2,4-pentanedionate hydrate
Purity: 95% CAS No.: 86891-03-4 Molecular Formula: C5H7NaO2.xH2O Formula Weight: 122.11(anhy) Melting Point: 228-230° MDL No.: MFCD00078034
Vzorec: C₅H₇NaO₂·xH₂O
MW: 122,099 g/mol
Bod tání: 228…230 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00078034
CAS číslo: 86891-03-4
EINECS: 239-448-9