Tisk…
2-Propionylpyrrole 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B23954.03 B23954.06
B23954.03EA 1360 CZK
B23954.03 B23954.06
2-Propionylpyrrole 99%
2-Propionylpyrrole
Purity: 99% CAS No.: 1073-26-3 Molecular Formula: C7H9NO Formula Weight: 123.15 Melting Point: 48-51° MDL No.: MFCD01696449
Vzorec: C₇H₉NO
Bod tání: 48…51 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01696449
CAS číslo: 1073-26-3
EINECS: 214-026-7