Tisk…
ABD-F [=4-(Aminosulphonyl)-7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole] 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
B23586.MB B23586.MC
B23586.MBEA 13420 CZK
B23586.MB B23586.MC
ABD-F [=4-(Aminosulphonyl)-7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole] 98%
ABD-F [=4-(Aminosulphonyl)-7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole]
Purity: 98% CAS No.: 91366-65-3 Molecular Formula: C6H4FN3O3S Formula Weight: 217.17 Melting Point: 143-147° MDL No.: MFCD00036687
Vzorec: C₆H₄FN₃O₃S
Bod tání: 143…147 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036687
CAS číslo: 91366-65-3