3,5-Bis(trifluoromethyl)styrene 98% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Purity: 98%
CAS No.: 349-59-7
Molecular Formula: C10H6F6
Formula Weight: 240.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 50°(122°F)
Refractive Index: 1.4250
Melting Point: 7-8°
Boiling Point: 59-61°/20mm
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00075538
Vzorec:
C₁₀H₆F₆ Bod varu: 59…61 °C (20 mmHg) Bod tání: 7…8 °C Hustota: 1,334 Bod vzplanutí: 50 °C (122 °F) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00075538 CAS číslo: 349-59-7 UN: 1993 ADR: 3,III |