Tisk…
Triethylene glycol bis(p-toluenesulphonate) 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B23279.09 B23279.18 B23279.30
B23279.09EA 2070 CZK
B23279.09 B23279.18 B23279.30
Triethylene glycol bis(p-toluenesulphonate) 98%
Triethylene glycol bis(p-toluenesulphonate)
Purity: 98% CAS No.: 19249-03-7 Molecular Formula: (CH3C6H4SO3CH2CH2OCH2-)2 Formula Weight: 458.55 Melting Point: 80-82° MDL No.: MFCD00048096
Vzorec: C₂₀H₂₆O₈S₂
Bod tání: 80…82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00048096
CAS číslo: 19249-03-7