Julolidine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms:
1,2,3,5,6,7-Hexahydropyrido[3,2,1-ij]quinoline, 2,3,6,7-Tetrahydro-1H,5H-benzo[ij]quinolizine
B22976.03
B22976.06
B22976.14
B22976.03EA
1450
CZK
B22976.03
B22976.06
B22976.14
Julolidine 98%
Julolidine
Purity: 98%
CAS No.: 479-59-4
Molecular Formula: C12H15N
Formula Weight: 173.26
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Vzorec:
C₁₂H₁₅N MW: 173,26 g/mol Bod varu: 170…173 °C (31 mmHg) Bod tání: 32…37 °C Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00006917 CAS číslo: 479-59-4 EINECS: 207-535-0 |