5-Chlorothiophene-2-carboxaldehyde 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Chloro-5-thiophenecarboxaldehyde, 2-Chloro-5-formylthiophene
B22833.03
B22833.06
B22833.14
B22833.03EA
1340
CZK
B22833.03
B22833.06
B22833.14
5-Chlorothiophene-2-carboxaldehyde 97%
5-Chlorothiophene-2-carboxaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 7283-96-7
Molecular Formula: C5H3ClOS
Formula Weight: 46.60
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 97°(208°F)
Refractive Index: 1.6040
Boiling Point: 88-90°/9mm
MDL No.: MFCD00047090
Vzorec:
C₅H₃ClOS MW: 146,59 g/mol Bod varu: 88…90 °C (9 mmHg) Hustota: 1,376 Bod vzplanutí: 97 °C (208 °F) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00047090 CAS číslo: 7283-96-7 EINECS: 230-708-7 |