Tisk…
4-Cyano-4''-n-pentyl-p-terphenyl 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B22607.02 B22607.88
B22607.02EA 2260 CZK
B22607.02 B22607.88
4-Cyano-4''-n-pentyl-p-terphenyl 99%
4-Cyano-4''-n-pentyl-p-terphenyl
Purity: 99% CAS No.: 54211-46-0 Molecular Formula: C24H23N Formula Weight: 325.45 Melting Point: 128-130° UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD00799423
Vzorec: C₂₄H₂₃N
Bod tání: 128…130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00799423
CAS číslo: 54211-46-0
EINECS: 259-028-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III