2-Methylthiazolidine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
B22537.06
B22537.14
B22537.06EA
1860
CZK
B22537.06
B22537.14
2-Methylthiazolidine 98%
2-Methylthiazolidine
Purity: 99%
CAS No.: 24050-16-6
Molecular Formula: C4H9NS
Formula Weight: 103.18
Flash Point: 35°(95°F)
Refractive Index: 1.5260
Boiling Point: 76-78°/36mm
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00053110
Vzorec:
C₄H₉NS Bod varu: 76…78 °C (36 mmHg) Bod vzplanutí: 35 °C (95 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00053110 CAS číslo: 24050-16-6 UN: 1993 ADR: 3,III |