Tisk…
O,O'-Di-2-pyridyl thiocarbonate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B22451.03 B22451.06 B22451.14
B22451.03EA 2310 CZK
B22451.03 B22451.06 B22451.14
O,O'-Di-2-pyridyl thiocarbonate 98%
O,O'-Di-2-pyridyl thiocarbonate
Purity: 98% CAS No.: 96989-50-3 Molecular Formula: C11H8N2O2S Formula Weight: 232.26 Storage Temperature: -30°C to -10°C Melting Point: 96-99° MDL No.: MFCD00074870
Vzorec: C₁₁H₈N₂O₂S
Bod tání: 96…99 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00074870
CAS číslo: 96989-50-3