2-(tert-Butoxycarbonylthio)-4,6-dimethylpyrimidine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
B22435.06
B22435.14
B22435.06EA
718
CZK
B22435.06
B22435.14
2-(tert-Butoxycarbonylthio)-4,6-dimethylpyrimidine 97%
2-(tert-Butoxycarbonylthio)-4,6-dimethylpyrimidine
Purity: 97%
CAS No.: 41840-28-2
Molecular Formula: C11H16N2O2S
Formula Weight: 240.33
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Vzorec:
C₁₁H₁₆N₂O₂S Bod tání: 48…51 °C Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00006080 CAS číslo: 41840-28-2 EINECS: 255-562-1 |