Tisk…
5-Methoxy-2-methylbenzoselenazole 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B22411.03 B22411.06
B22411.03EA 1030 CZK
B22411.03 B22411.06
5-Methoxy-2-methylbenzoselenazole 97%
5-Methoxy-2-methylbenzoselenazole
Purity: 97% CAS No.: 2946-17-0 Molecular Formula: C9H9NOSe Formula Weight: 226.14 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6390 Boiling Point: 115-117°/1mm UN No.: UN3440 MDL No.: MFCD00005558
Vzorec: C₉H₉NOSe
Bod varu: 115…117 °C (1 mmHg)
Hustota: 1,490
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005558
CAS číslo: 2946-17-0
EINECS: 220-956-4
UN: 3440
ADR: 6.1,II