Tisk…
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-aminobutyric acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
B22407.03 B22407.06
B22407.03EA 1200 CZK
B22407.03 B22407.06
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-aminobutyric acid ≥98%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-aminobutyric acid
Purity: 98+% CAS No.: 57294-38-9 Molecular Formula: (CH3)3COCONH(CH2)3CO2H Formula Weight: 203.24 Melting Point: 57-60° MDL No.: MFCD00037313
Vzorec: C₉H₁₇NO₄
Bod tání: 57…60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00037313
CAS číslo: 57294-38-9