Tisk…
Azo rubine
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B22328.09 B22328.18 B22328.30
B22328.09EA 1350 CZK
B22328.09 B22328.18 B22328.30
Azo rubine
Azo rubine
CAS No.: 3567-69-9 Molecular Formula: C20H12N2Na2O7S2 Formula Weight: 502.42 MDL No.: MFCD00003978
Vzorec: C₂₀H₁₄N₂O₇S₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003978
CAS číslo: 3567-69-9
EINECS: 222-657-4