8-Mercaptomenthone cis- and trans-mixture 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B22287.06
B22287.14
B22287.06EA
2530
CZK
B22287.06
B22287.14
8-Mercaptomenthone cis- and trans-mixture 97%
8-Mercaptomenthone
Purity: 97%
CAS No.: 38462-22-5
Molecular Formula: C10H18OS
Formula Weight: 186.31
Flash Point: 108°(226°F)
Boiling Point: 270-272°
MDL No.: MFCD00012393
Vzorec:
C₁₀H₁₈OS Bod varu: 270…272 °C Hustota: 1,00 Bod vzplanutí: 108 °C (226 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012393 CAS číslo: 38462-22-5 EINECS: 253-953-1 |