Tisk…
Ethyl-2-chloro-4,4,4-trifluoroacetoacetate 94%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Ethyl 2-chloro-4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate
B22270.06 B22270.14
B22270.06EA 1350 CZK
B22270.06 B22270.14
Ethyl-2-chloro-4,4,4-trifluoroacetoacetate 94%
Ethyl-2-chloro-4,4,4-trifluoroacetoacetate
Purity: 94% CAS No.: 363-58-6 Molecular Formula: C6H6ClF3O3 Formula Weight: 218.56 Flash Point: 67°(153°F) Refractive Index: 1.3900 Boiling Point: 67-71°/35mm Beilstein Reference: 1787023 UN No.: UN1760 MDL No.: MFCD00041540
Vzorec: C₆H₆ClF₃O₃
Bod varu: 67…71 °C (35 mmHg)
Hustota: 1,39
Bod vzplanutí: 67 °C (153 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041540
CAS číslo: 363-58-6
UN: 1760
ADR: 8,III