2-Octen-4-one 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B22250.03
B22250.06
B22250.03EA
1960
CZK
B22250.03
B22250.06
2-Octen-4-one 97%
2-Octen-4-one
Purity: 97%
CAS No.: 4643-27-0
Molecular Formula: C8H14O
Formula Weight: 126.20
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4450
Boiling Point: 65°/15mm
UN No.: UN1224
MDL No.: MFCD00061023
Vzorec:
C₈H₁₄O Bod varu: 65 °C (15 mmHg) Hustota: 0,850 Bod vzplanutí: 58 °C (136 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00061023 CAS číslo: 4643-27-0 EINECS: 225-071-7 UN: 1224 ADR: 3,III |