Tisk…
1-(2-Chloroethyl)pyrrolidine hydrochloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B22236.14 B22236.22
B22236.14EA 1340 CZK
B22236.14 B22236.22
1-(2-Chloroethyl)pyrrolidine hydrochloride 98%
1-(2-Chloroethyl)pyrrolidine hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 7250-67-1 Molecular Formula: C6H12ClN.HCl Formula Weight: 170.08 Melting Point: 168-173° Beilstein Reference: 3677061 MDL No.: MFCD00012718
Vzorec: C₆H₁₂ClN
Bod tání: 168…173 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012718
CAS číslo: 7250-67-1
EINECS: 230-660-7