Tisk…
5,5',6,6'-Tetrahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobiindane 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 5,5',6,6'-Tetrahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobisindane
B22170.18 B22170.30
B22170.18EA 2640 CZK
B22170.18 B22170.30
5,5',6,6'-Tetrahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobiindane 97%
5,5',6,6'-Tetrahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobiindane
Purity: 97% CAS No.: 77-08-7 Molecular Formula: C21H24O4 Formula Weight: 340.42 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 2226231 MDL No.: MFCD00021235
Vzorec: C₂₁H₂₄O₄
MW: 340,42 g/mol
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00021235
CAS číslo: 77-08-7
EINECS: 201-003-1